Merck
COM448685580
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(4-methylthiophenyl)benzoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 226,14
5 G
€ 558,42
10 G
€ 890,70
Lieferanten-SKU: YB-0741-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 226,14
5 G
€ 558,42
10 G
€ 890,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: YB-0741-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-4'-(methylsulfanyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO2S/c1-18-11-5-2-9(3-6-11)10-4-7-12(14(16)17)13(15)8-10/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChIKey
XSAJJWNVMRAYEL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0741
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0741
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)