Merck
COM448685466
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-(4-hydroxymethylphenyl)benzoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 226,14
5 G
€ 558,42
Lieferanten-SKU: YA-9501-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 226,14
5 G
€ 558,42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: YA-9501-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-chloro-4'-(hydroxymethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO3/c15-13-6-11(5-12(7-13)14(17)18)10-3-1-9(8-16)2-4-10/h1-7,16H,8H2,(H,17,18)
InChIKey
QNPVCQDOLKHJRI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9501
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9501
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)