Merck
COM448685298
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-t-butylphenyl)Isonicotinic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 364,59
1 G
€ 821,48
Lieferanten-SKU: YA-7400-250MG
€ 364,59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 364,59
1 G
€ 821,48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: YA-7400-250MG
€ 364,59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-tert-butylphenyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c1-16(2,3)13-6-4-11(5-7-13)14-10-12(15(18)19)8-9-17-14/h4-10H,1-3H3,(H,18,19)
InChIKey
YOVPEGIHXKWZTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7400
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)