Merck
COM448685278
Combi-Blocks, Inc.
6-(2,4-Difluorophenyl)nicotinic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-(2,4-difluorophenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H7F2NO2/c13-8-2-3-9(10(14)5-8)11-4-1-7(6-15-11)12(16)17/h1-6H,(H,16,17)
InChIKey
PFOATVDDIXDITI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6707
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6707
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)