Merck
COM448685108
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-4-(2-methylphenyl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-fluoro-2'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C13H11FO/c1-9-4-2-3-5-11(9)10-6-7-13(15)12(14)8-10/h2-8,15H,1H3
InChIKey
FMQXMSBGLWNNOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-2417
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-2417
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)