Merck
COM448685060
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Trifluoromethoxyphenyl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-2-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O2/c14-13(15,16)18-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)17/h1-8,17H
InChIKey
ZEZXSNOQLCKMNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1837
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1837
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)