Merck
COM448684904
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenyl)benzoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 336,90
5 G
€ 1.167,60
Lieferanten-SKU: YA-1322-1G
€ 336,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 336,90
5 G
€ 1.167,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: YA-1322-1G
€ 336,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2'-fluoro-4'-(methoxycarbonyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11FO4/c1-20-15(19)11-5-6-12(13(16)8-11)9-3-2-4-10(7-9)14(17)18/h2-8H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
YTSVKVNTVUOEML-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1322
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1322
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)