Merck
COM448684309
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-tert-butyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
Größe auswählen
1 G
€ 143,07
5 G
€ 309,21
10 G
€ 447,66
25 G
€ 724,56
Lieferanten-SKU: WZ-9081-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 143,07
5 G
€ 309,21
10 G
€ 447,66
25 G
€ 724,56
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: WZ-9081-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-tert-butyl-2-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-9-15-11-8-10(13(17)18-5)6-7-12(11)16(9)14(2,3)4/h6-8H,1-5H3
InChIKey
RGHLNYMCIDPRRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9081
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9081
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)