Wichtige Dokumente
COM448680637
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3-(2-aminoethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-4-5-12-9-3-1-2-8(6-9)7-11/h1-3,6H,4-5,10H2
InChIKey
XRXLMRKNZYUOND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3923
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)