Merck
COM448680601
Combi-Blocks, Inc.
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2/c13-9-11-5-1-2-6-12(11)10-14-7-3-4-8-14/h1-2,5-6H,3-4,7-8,10H2
InChIKey
SGOHCCLAFSXLCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3862
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3862
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)