Wichtige Dokumente
COM448672893
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-cyano-2-(4-nitrophenyl)acetate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
ethyl cyano(4-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-2-17-11(14)10(7-12)8-3-5-9(6-4-8)13(15)16/h3-6,10H,2H2,1H3
InChIKey
KVRRHMXPWJVDRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3363
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3363
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)