Wichtige Dokumente
COM448669529
Combi-Blocks, Inc.
2-(N-BOC-Amino)thioanisole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: SH-5394-1G
€ 143,07
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: SH-5394-1G
€ 143,07
Iupac Name
tert-butyl 2-(methylsulfanyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H17NO2S/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-7-5-6-8-10(9)16-4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChIKey
BUKWUUUUGKOREC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5394
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)