Merck
COM448669465
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-4-nitro-2-propoxybenzene
Größe auswählen
1 G
€ 170,76
5 G
€ 392,28
25 G
€ 1.222,98
Lieferanten-SKU: SH-5293-1G
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 170,76
5 G
€ 392,28
25 G
€ 1.222,98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SH-5293-1G
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-chloro-4-nitro-2-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-2-5-14-9-6-7(11(12)13)3-4-8(9)10/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChIKey
KPMHBSITSXZPAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5293
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5293
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)