Merck
COM448667460
Combi-Blocks, Inc.
3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,6-dimethyl-1-heptyn-3-ol
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-5-9(4,10)7-6-8(2)3/h1,8,10H,6-7H2,2-4H3
InChIKey
COWFALGRNJAHKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-2041
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-2041
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)