Merck
COM448666432
Combi-Blocks, Inc.
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
{[(1E)-1-methoxy-1-propenyl]oxy}(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C7H16O2Si/c1-6-7(8-2)9-10(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
InChIKey
RTHAKVSHSCPUGI-VOTSOKGWSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9908
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9908
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)