Merck
COM448665924
Combi-Blocks, Inc.
3-Ethoxycarbonyl-5,6-dihydro-2-methyl-4H-pyran
Größe auswählen
1 G
€ 94,61
5 G
€ 149,99
25 G
€ 329,98
Lieferanten-SKU: QE-3967-1G
€ 94,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 94,61
5 G
€ 149,99
25 G
€ 329,98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QE-3967-1G
€ 94,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-3-11-9(10)8-5-4-6-12-7(8)2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
BWVSWJMSYLYIJA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3967
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3967
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)