Wichtige Dokumente
COM448663592
Combi-Blocks, Inc.
2-Iodobenzenesulfonic acid dihydrate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QD-2049-1G
€ 260,75
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QD-2049-1G
€ 260,75
Iupac Name
2-iodobenzenesulfonic acid dihydrate
Inchi Code
1S/C6H5IO3S.2H2O/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;;/h1-4H,(H,8,9,10);2*1H2
InChIKey
KTRRNQJQOURTCC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2049
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)