Wichtige Dokumente
COM448654073
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
Inchi Code
1S/C4H2BrF5/c1-2(5)3(6,7)4(8,9)10/h1H2
InChIKey
AAYAPGNGKQASNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0456
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0456
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)