Merck
COM448643629
Combi-Blocks, Inc.
3-(Diethylphosphono)propanoic acid
Größe auswählen
5 G
€ 267,68
25 G
€ 558,42
100 G
€ 1.222,98
Lieferanten-SKU: QA-9156-5G
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 267,68
25 G
€ 558,42
100 G
€ 1.222,98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QA-9156-5G
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(diethoxyphosphoryl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H15O5P/c1-3-11-13(10,12-4-2)6-5-7(8)9/h3-6H2,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
YLIOJOOKMJEHJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9156
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9156
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)