Wichtige Dokumente
COM448639801
Combi-Blocks, Inc.
Diethyl ethyl(1-methylbutyl)malonate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QA-4508-250MG
€ 115,38
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QA-4508-250MG
€ 115,38
Iupac Name
diethyl 2-ethyl-2-(1-methylbutyl)malonate
Inchi Code
1S/C14H26O4/c1-6-10-11(5)14(7-2,12(15)17-8-3)13(16)18-9-4/h11H,6-10H2,1-5H3
InChIKey
ZQGOJSLHZOKIBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4508
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)