Wichtige Dokumente
COM448635813
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-propoxypyridine
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-propoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-2-3-11-8-4-7(9)5-10-6-8/h4-6H,2-3H2,1H3
InChIKey
RPZVZCUMJDFFTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7296
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)