Merck
COM448635226
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-ethoxy-2-methoxypyridine
Größe auswählen
1 G
€ 143,07
5 G
€ 309,21
25 G
€ 724,56
Lieferanten-SKU: PY-1403-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 143,07
5 G
€ 309,21
25 G
€ 724,56
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PY-1403-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-3-ethoxy-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-3-12-7-4-6(9)5-10-8(7)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
BLNYKLDTGCZLRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1403
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1403
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)