Wichtige Dokumente
COM448634415
Combi-Blocks, Inc.
2-Isobutoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PN-6238-250MG
€ 246,91
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PN-6238-250MG
€ 246,91
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-isobutoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C16H23BF3NO3/c1-10(2)9-22-13-12(7-11(8-21-13)16(18,19)20)17-23-14(3,4)15(5,6)24-17/h7-8,10H,9H2,1-6H3
InChIKey
XIGQSTXYSFRQSD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6238
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)