Merck
COM448631875
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetyl-7-bromochromen-2-one
Größe auswählen
1 G
€ 170,76
5 G
€ 392,28
10 G
€ 641,49
25 G
€ 1.222,98
Lieferanten-SKU: OT-2944-1G
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 170,76
5 G
€ 392,28
10 G
€ 641,49
25 G
€ 1.222,98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-2944-1G
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-acetyl-7-bromo-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H7BrO3/c1-6(13)9-4-7-2-3-8(12)5-10(7)15-11(9)14/h2-5H,1H3
InChIKey
SSYBUBRVVKSXGP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)