Wichtige Dokumente
COM448631783
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OT-2821-1G
€ 336,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OT-2821-1G
€ 336,90
Iupac Name
ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-14-11(13)8(2)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8H,3H2,1-2H3
InChIKey
BUNIVTOYIVFKSP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)