Merck
COM448631774
Combi-Blocks, Inc.
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H15FN2/c1-13(2)10(7-12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3
InChIKey
UUQFFOAUNDPGNS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2806
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2806
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)