Merck
COM448631761
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-N-methanesulfonylbenzenecarboximidamide
Größe auswählen
1 G
€ 226,14
5 G
€ 544,58
Lieferanten-SKU: OT-2787-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 226,14
5 G
€ 544,58
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-2787-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-N-(methylsulfonyl)benzimidamide
Inchi Code
1S/C8H9FN2O2S/c1-14(12,13)11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3,(H2,10,11)
InChIKey
ZZBQGQDFHHOKRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2787
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2787
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)