Wichtige Dokumente
COM448630958
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-benzyl-4-trifluoromethylpyrrolidine-3-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OT-1522-1G
€ 260,75
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OT-1522-1G
€ 260,75
Iupac Name
ethyl 1-benzyl-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H18F3NO2/c1-2-21-14(20)12-9-19(10-13(12)15(16,17)18)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-13H,2,8-10H2,1H3
InChIKey
SJIVVBIUXVKZDK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1522
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)