Wichtige Dokumente
COM448630597
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-3-cyclopropylthiobenzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OT-0922-1G
€ 170,76
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OT-0922-1G
€ 170,76
Iupac Name
1-bromo-3-(cyclopropylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H9BrS/c10-7-2-1-3-9(6-7)11-8-4-5-8/h1-3,6,8H,4-5H2
InChIKey
JORAQKMAPMVMTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0922
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)