Merck
COM448630183
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulfonamide
Größe auswählen
1 G
€ 143,07
5 G
€ 267,68
25 G
€ 558,42
100 G
€ 1.222,98
Lieferanten-SKU: OT-0308-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 143,07
5 G
€ 267,68
25 G
€ 558,42
100 G
€ 1.222,98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-0308-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO3S/c1-10-14(11,12)8-5-6(9)3-4-7(8)13-2/h3-5,10H,1-2H3
InChIKey
KZNYMPXBNITLOQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0308
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0308
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)