Merck
COM448630098
Combi-Blocks, Inc.
4-bromo-N-(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
Größe auswählen
1 G
€ 143,07
5 G
€ 309,21
Lieferanten-SKU: OT-0096-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 143,07
5 G
€ 309,21
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-0096-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-N-(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9BrClNO2S/c9-7-1-3-8(4-2-7)14(12,13)11-6-5-10/h1-4,11H,5-6H2
InChIKey
IQQUVNLTSMUXLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0096
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0096
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)