Wichtige Dokumente
COM448623145
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(N-ethylmethanesulfonamido)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: LD-1171-1G
€ 267,68
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: LD-1171-1G
€ 267,68
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 2-[ethyl(methylsulfonyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-4-12(17(3,14)15)10-8-6-5-7-9(10)11(13)16-2/h5-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
CLROIUFAUJYHFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1171
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)