Merck
COM448623015
Combi-Blocks, Inc.
N-Ethyl 1-BOC-piperidine-4-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.35
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 4-[(ethylamino)carbonyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-5-14-11(16)10-6-8-15(9-7-10)12(17)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,14,16)
InChIKey
UXEYNQCEJHEOEK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0970
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0970
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)