Merck
COM448622842
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-[3-(benzyloxy)phenyl]-4-fluorobenzoate
Größe auswählen
1 G
€ 226,14
5 G
€ 558,42
10 G
€ 890,70
25 G
€ 1.721,40
Lieferanten-SKU: LD-0671-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 226,14
5 G
€ 558,42
10 G
€ 890,70
25 G
€ 1.721,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LD-0671-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 3'-(benzyloxy)-6-fluoro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C21H17FO3/c1-24-21(23)17-10-11-20(22)19(13-17)16-8-5-9-18(12-16)25-14-15-6-3-2-4-7-15/h2-13H,14H2,1H3
InChIKey
CRDZIVNDFFSPQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0671
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0671
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)