Merck
COM448622639
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Fluoro-4-carbonylphenyl)phenylacetic acid
Größe auswählen
1 G
€ 226,14
5 G
€ 724,56
Lieferanten-SKU: LD-0361-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 226,14
5 G
€ 724,56
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LD-0361-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4'-(carboxymethyl)-3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11FO4/c16-13-8-11(5-6-12(13)15(19)20)10-3-1-9(2-4-10)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
PBESKXBTMHDEDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0361
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0361
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)