Merck
COM448622457
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Benzyloxyphenyl)benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.35
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C20H15NO/c21-14-16-9-11-18(12-10-16)19-7-4-8-20(13-19)22-15-17-5-2-1-3-6-17/h1-13H,15H2
InChIKey
NAXZRXQUOBFIIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0089
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0089
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)