Wichtige Dokumente
COM448621567
Combi-Blocks, Inc.
6-Cyano-1-ethylbenzoimidazole
About This Item
Iupac Name
1-ethyl-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-2-13-7-12-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13/h3-5,7H,2H2,1H3
InChIKey
YVGPAABTBQUTNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1597
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)