Merck
COM448620878
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Größe auswählen
1 G
€ 170,76
5 G
€ 392,28
25 G
€ 1.139,91
Lieferanten-SKU: HC-6469-1G
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 170,76
5 G
€ 392,28
25 G
€ 1.139,91
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-6469-1G
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-N-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H15BrF3NO2S/c14-12-7-6-10(8-11(12)13(15,16)17)21(19,20)18-9-4-2-1-3-5-9/h6-9,18H,1-5H2
InChIKey
BFXIFYUTEXGXDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6469
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6469
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)