Merck
COM448620578
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-4-cyclopentylpyrimidine
Größe auswählen
1 G
€ 170,76
5 G
€ 392,28
25 G
€ 1.139,91
Lieferanten-SKU: HC-6074-1G
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 170,76
5 G
€ 392,28
25 G
€ 1.139,91
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-6074-1G
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-4-cyclopentylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2/c10-8-5-11-6-12-9(8)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChIKey
FKYAHCYSOLMPND-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6074
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6074
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)