Wichtige Dokumente
COM448620294
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: HC-3987-1G
€ 309,21
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: HC-3987-1G
€ 309,21
Iupac Name
4-bromo-1-isopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H8BrF3N2/c1-4(2)13-3-5(8)6(12-13)7(9,10)11/h3-4H,1-2H3
InChIKey
YMAUWASQWVXKPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3987
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)