Wichtige Dokumente
COM448619298
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-chloro-7,8-dimethylquinoline-2-carboxylate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
methyl 4-chloro-7,8-dimethyl-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2/c1-7-4-5-9-10(14)6-11(13(16)17-3)15-12(9)8(7)2/h4-6H,1-3H3
InChIKey
VZYCKZKXAVZPOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2323
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2323
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)