Merck
COM448618494
Combi-Blocks, Inc.
(4-[2-(Oxan-4-ylsulfanyl)ethoxy]phenyl)boranediol
Größe auswählen
100 MG
€ 267,68
250 MG
€ 419,97
1 G
€ 959,93
Lieferanten-SKU: FB-1320-100MG
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 267,68
250 MG
€ 419,97
1 G
€ 959,93
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: FB-1320-100MG
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylsulfanyl)ethoxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H19BO4S/c15-14(16)11-1-3-12(4-2-11)18-9-10-19-13-5-7-17-8-6-13/h1-4,13,15-16H,5-10H2
InChIKey
SPDDQGVIIKXIHU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FB-1320
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FB-1320
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)