Merck
COM448618447
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylbenzothiazole-6-boronic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 406,13
1 G
€ 821,48
Lieferanten-SKU: FA-6710-250MG
€ 406,13
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 406,13
1 G
€ 821,48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: FA-6710-250MG
€ 406,13
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO2S/c1-5-10-7-3-2-6(9(11)12)4-8(7)13-5/h2-4,11-12H,1H3
InChIKey
FVTHDHCPCNNOAG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-6710
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-6710
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)