Merck
COM448616961
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 5-bromo-2-nitrobenzoate
Größe auswählen
1 G
€ 115,38
5 G
€ 226,14
25 G
€ 558,42
100 G
€ 1.416,81
Lieferanten-SKU: CA-4600-1G
€ 115,38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 115,38
5 G
€ 226,14
25 G
€ 558,42
100 G
€ 1.416,81
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CA-4600-1G
€ 115,38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-2-15-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11(13)14/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
PMUKXBWMOBHXHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4600
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4600
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)