Merck
COM448615759
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-4-pentanoylphenylboronic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 267,68
1 G
€ 544,58
Lieferanten-SKU: BB-7050-250MG
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 267,68
1 G
€ 544,58
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BB-7050-250MG
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-4-pentanoylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H17BO3/c1-3-4-5-12(14)10-6-7-11(13(15)16)9(2)8-10/h6-8,15-16H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
WDIQDPYDEQZENV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-7050
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-7050
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)