Merck
COM448613100
Combi-Blocks, Inc.
(6-Fluoro-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl)boronic acid
Größe auswählen
1 G
€ 544,58
5 G
€ 1.721,40
Lieferanten-SKU: BB-0369-1G
€ 544,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 544,58
5 G
€ 1.721,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.97
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BB-0369-1G
€ 544,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BFN2O2/c1-12-4-11-7-2-5(9(13)14)6(10)3-8(7)12/h2-4,13-14H,1H3
InChIKey
GVUQQOCHHRPIMT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0369
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0369
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)