Merck
COM448613034
Combi-Blocks, Inc.
(2-Cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
Größe auswählen
1 G
€ 544,58
5 G
€ 1.721,40
Lieferanten-SKU: BB-0298-1G
€ 544,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 544,58
5 G
€ 1.721,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.92
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BB-0298-1G
€ 544,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BF2NO2/c9-6-1-4(3-11)5(8(12)13)2-7(6)10/h1-2,12-13H
InChIKey
MQZKXUUUSIAJDE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)