Wichtige Dokumente
COM448612320
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-cyano-2-(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AN-3136-1G
€ 226,14
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AN-3136-1G
€ 226,14
Iupac Name
methyl cyano(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H7FN2O4/c1-17-10(14)8(5-12)7-3-2-6(11)4-9(7)13(15)16/h2-4,8H,1H3
InChIKey
JXZFDKZJFAHOIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3136
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)