Merck
COM448611452
Combi-Blocks, Inc.
N-BOC 4-morpholinoaniline
Größe auswählen
250 MG
€ 309,21
1 G
€ 641,49
Lieferanten-SKU: AM-2286-250MG
€ 309,21
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 309,21
1 G
€ 641,49
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AM-2286-250MG
€ 309,21
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-morpholinyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O3/c1-15(2,3)20-14(18)16-12-4-6-13(7-5-12)17-8-10-19-11-9-17/h4-7H,8-11H2,1-3H3,(H,16,18)
InChIKey
SRMBUHFNPUQJFY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2286
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2286
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)