Merck
CIAH9917D221
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)phenylamine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-11(2)7-14-10(13-11)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,7,12H2,1-2H3
InChIKey
BKHAUEPGLXPTRW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/69876-88-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0455027.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)